Methyl-2,3,4-tri-O-benzoyl-ɑ-D-glucopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl tribenzoate, Methyl 2,3,4-Tri-O-benzoyl-α-D-glucopyranoside
M1487-1G M1487-5G
TCIAM1487-1GEA 3225 NOK
TCIAM1487-1G TCIAM1487-5G
Methyl-2,3,4-tri-O-benzoyl-ɑ-D-glucopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Methyl-2,3,4-tri-O-benzoyl-alpha-D-glucopyranoside
Formel: C₂₈H₂₆O₉
MW: 506,51 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD06797128
CAS-nummer: 34234-44-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +52.0 to +55.0 deg (C=1, CHCl3)