4-Methoxyphenyl-2,4,6-tri-O-acetyl-3-O-benzyl-β-D-glucopyranoside ≥96.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
M1642-1G M1642-5G
TCIAM1642-1GEA 2200 NOK
TCIAM1642-1G TCIAM1642-5G
4-Methoxyphenyl-2,4,6-tri-O-acetyl-3-O-benzyl-β-D-glucopyranoside ≥96.0% (by HPLC)
4-Methoxyphenyl-2,4,6-tri-O-acetyl-3-O-benzyl-beta-D-glucopyranoside
Formel: C₂₆H₃₀O₁₀
MW: 502,52 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 303127-79-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -23.0 deg (C=1, CHCl3)