Mono-6-O-(p-toluenesulphonyl)-ɑ-cyclodextrin ≥85.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
M1644-200MG M1644-1G
TCIAM1644-200MGEA 3300 NOK
TCIAM1644-200MG TCIAM1644-1G
Mono-6-O-(p-toluenesulphonyl)-ɑ-cyclodextrin ≥85.0% (by HPLC)
Mono-6-O-(p-toluenesulphonyl)-alpha-cyclodextrin
Formel: C₄₃H₆₆O₃₂S
MW: 1127,03 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
CAS-nummer: 32860-56-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Specific rotation [a]20/D +117 to +127 deg (C=4, DMSO) (calcd.on anh.substance)
Water max. 15.0 %