Methyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
M1682-1G M1682-5G
TCIAM1682-1GEA 2250 NOK
TCIAM1682-1G TCIAM1682-5G
Methyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (by GC)
Methyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-beta-D-glucopyranoside
Formel: C₁₅H₂₂O₉S
MW: 378,39 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 13350-45-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -17.0 deg (C=1, CHCl3)