4-Methoxyphenyl-3-O-benzyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
M1725-1G M1725-5G
TCIAM1725-1GEA 1550 NOK
TCIAM1725-1G TCIAM1725-5G
4-Methoxyphenyl-3-O-benzyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
4-Methoxyphenyl-3-O-benzyl-beta-D-galactopyranoside
Formel: C₂₀H₂₄O₇
MW: 376,41 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 383905-60-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%