2-Methyl-1-naphthyl acetate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-Acetoxy-2-methylnaphthalene, Acetic Acid 2-Methyl-1-naphthyl Ester
M1757-25G M1757-250G
TCIAM1757-25GEA 405 NOK
TCIAM1757-25G TCIAM1757-250G
2-Methyl-1-naphthyl acetate ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-1-naphthyl acetate
Formel: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
CAS-nummer: 5697-02-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C