Methyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propionate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoate
M1803-25G M1803-5G
TCIAM1803-25GEA 7075 NOK
TCIAM1803-25G TCIAM1803-5G
Methyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propionate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propionate
Formel: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,23 g/mol
Kokepunkt: 146°C
MDL nummer: MFCD11975434
CAS-nummer: 56024-44-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %