4-Methylthiazole-5-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde, 5-formyl-4-methyl thiazole, 4-Methyl-5-formylthiazole
M1812-1G M1812-5G
TCIAM1812-1GEA 350 NOK
TCIAM1812-1G TCIAM1812-5G
4-Methylthiazole-5-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
4-Methylthiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₅H₅NOS
MW: 127,161 g/mol
Kokepunkt: 118°C
MDL nummer: MFCD07368277
CAS-nummer: 82294-70-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d269fc28fccba31be6ac6cf7d5190ea5cdf30045&vid=d269fc28fccba31be6ac6cf7d5190ea5cdf30045&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C