4-Methoxyphenyl-4-O-acetyl-3,6-di-O-benzyl-2-deoxy-2-phthalimido-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: GlcNPhth[36Bn,4Ac]-β-MP
M1834-1G M1834-5G
TCIAM1834-1GEA 1925 NOK
TCIAM1834-1G TCIAM1834-5G
4-Methoxyphenyl-4-O-acetyl-3,6-di-O-benzyl-2-deoxy-2-phthalimido-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
4-Methoxyphenyl-4-O-acetyl-3,6-di-O-benzyl-2-deoxy-2-phthalimido-beta-D-glucopyranoside
Formel: C₃₇H₃₅NO₉
MW: 637,69 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 140615-77-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +83.0 to +87.0 deg (C=0.8, CHCl3)