2-Methyl-3-(methyldithio)furan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
2-Methyl-3-(methyldisulphanyl)furan, Methyl 2-Methyl-3-furyl Disulphide
M1837-1G
M1837-5G
TCIAM1837-1GEA
380
NOK
TCIAM1837-1G
TCIAM1837-5G
2-Methyl-3-(methyldithio)furan ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-3-(methyldithio)furan
Formel:
C₆H₈OS₂ MW: 160,25 g/mol Kokepunkt: 37°C Flash punkt: 84°C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00038643 CAS-nummer: 65505-17-1 EINECS: 265-797-1 FN: 2810 ADR: 6.1,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |