2-Methyl-3-(methylthio)furan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
M1838-25G M1838-5G
TCIAM1838-25GEA 2100 NOK
TCIAM1838-25G TCIAM1838-5G
2-Methyl-3-(methylthio)furan ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-3-(methylthio)furan
Formel: C₆H₈OS
MW: 128,19 g/mol
Flash punkt: 59°C
MDL nummer: MFCD03701635
CAS-nummer: 63012-97-5
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %