2-Methyl-3-(propyldithio)furan ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Methyl-3-(propyldisulphanyl)furan, 2-Methyl-3-furyl Propyl Disulphide
M1840-1G M1840-5G
TCIAM1840-1GEA 270 NOK
TCIAM1840-1G TCIAM1840-5G
2-Methyl-3-(propyldithio)furan ≥97.0% (by GC)
2-Methyl-3-(propyldithio)furan
Formel: C₈H₁₂OS₂
MW: 188,30 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01729816
CAS-nummer: 61197-09-9
EINECS: 262-650-3
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %