2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Acetic Acid 2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl Ester, 5-(2-Acetoxyethyl)-4-methylthiazole, 4-Methyl-5-thiazolylethyl acetate
M1848-25G M1848-5G
TCIAM1848-25GEA 810 NOK
TCIAM1848-25G TCIAM1848-5G
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate ≥98.0% (by GC)
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate
Formel: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185,24 g/mol
Kokepunkt: 118°C
MDL nummer: MFCD00005338
CAS-nummer: 656-53-1
EINECS: 211-515-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %