Methyl-2,3,6-tri-O-benzoyl-ɑ-D-galactopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
M1933-25G M1933-250G M1933-5G
TCIAM1933-25GEA 1750 NOK
TCIAM1933-25G TCIAM1933-250G TCIAM1933-5G
Methyl-2,3,6-tri-O-benzoyl-ɑ-D-galactopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Methyl-2,3,6-tri-O-benzoyl-alpha-D-galactopyranoside
Formel: C₂₈H₂₆O₉
MW: 506,51 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06200842
CAS-nummer: 3601-36-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +118.0 to +128.0 deg (C=1, CHCl3)