Methyl-4-Chloro-3-methylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Chloro-3-methylbenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 4-chloro-3-methylbenzoate
M1935-25G M1935-5G
TCIAM1935-25GEA 1650 NOK
TCIAM1935-25G TCIAM1935-5G
Methyl-4-Chloro-3-methylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-4-Chloro-3-methylbenzoate
Formel: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
MDL nummer: MFCD00151838
CAS-nummer: 91367-05-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %