(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (R)-3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, (R)-(-)-1-Methyl-3-pyrrolidinol, (R)-3-Hydroxy-1-methyl-pyrrolidine
M1937-1G M1937-5G
TCIAM1937-1GEA 715 NOK
TCIAM1937-1G TCIAM1937-5G
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol ≥98.0% (by GC)
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Formel: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Kokepunkt: 106°C
Flash punkt: 71°C
MDL nummer: MFCD03788747
CAS-nummer: 104641-60-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -5.0 to -8.0 deg (C=1, CHCl3)