Mono-2-O-(p-toluenesulphonyl)-γ-cyclodextrin ≥95.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
M1957-1G M1957-200MG
TCIAM1957-1GEA 2275 NOK
TCIAM1957-1G TCIAM1957-200MG
Mono-2-O-(p-toluenesulphonyl)-γ-cyclodextrin ≥95.0% (by HPLC)
Mono-2-O-(p-toluenesulphonyl)-gamma-cyclodextrin
Formel: C₅₅H₈₆O₄₂S
MW: 1451,31 g/mol
CAS-nummer: 97227-32-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71de4dd8ee4912111cb07a41db94180a52fd4f1e&vid=71de4dd8ee4912111cb07a41db94180a52fd4f1e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Specific rotation [a]20/D +140 to +150 deg (C=4, DMSO)