Meloxicam ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methylthiazol-2-yl)-2H-benzo[e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
M1959-25G M1959-5G
TCIAM1959-25GEA 745 NOK
TCIAM1959-25G TCIAM1959-5G
Meloxicam ≥98.0% (by HPLC)
Meloxicam
Formel: C₁₄H₁₃N₃O₄S₂
MW: 351,40 g/mol
Smeltepunkt: 255°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00868752
CAS-nummer: 71125-38-7
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,05826
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %