Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 5-(Ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid Methyl Ester
M1975-25G M1975-5G
TCIAM1975-25GEA 2150 NOK
TCIAM1975-25G TCIAM1975-5G
Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Formel: C₁₁H₁₄O₅S
MW: 258,29 g/mol
MDL nummer: MFCD01317547
CAS-nummer: 62140-67-4
EINECS: 263-429-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C