1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
M1983-1G M1983-5G
TCIAM1983-1GEA 1000 NOK
TCIAM1983-1G TCIAM1983-5G
1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane ≥95.0% (by GC)
1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane
Formel: C₇H₁₂O
Kokepunkt: 138°C
MDL nummer: MFCD11846121
CAS-nummer: 1713-33-3
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39ff5f69ec31ddfe3217cc103caf07fded0dbad2&vid=39ff5f69ec31ddfe3217cc103caf07fded0dbad2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %