2-Methyl-1-phenyl-2-butanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
M2010-25G M2010-5G
TCIAM2010-25GEA 1375 NOK
TCIAM2010-25G TCIAM2010-5G
2-Methyl-1-phenyl-2-butanol ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-1-phenyl-2-butanol
Formel: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Kokepunkt: 61°C
MDL nummer: MFCD01708473
CAS-nummer: 772-46-3
EINECS: 212-249-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %