4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
M2012-25G M2012-5G
TCIAM2012-25GEA 1175 NOK
TCIAM2012-25G TCIAM2012-5G
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol ≥96.0% (by GC)
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol
Formel: C₁₂H₁₈O
MW: 178,28 g/mol
Kokepunkt: 123°C
MDL nummer: MFCD00209515
CAS-nummer: 7779-78-4
EINECS: 231-939-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %