5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid-4-oxide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
Acipimox, 5-Carboxy-2-methylpyrazine 1-oxide, 2-Carboxy-5-methylpyrazine 4-Oxide, 5-Carboxy-2-methylpyrazine 1-Oxide
M2053-1G
M2053-5G
TCIAM2053-1GEA
745
NOK
TCIAM2053-1G
TCIAM2053-5G
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid-4-oxide ≥98.0% (by GC)
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid-4-oxide
Formel:
C₆H₆N₂O₃ MW: 154,13 g/mol Smeltepunkt: 180°C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00865757 CAS-nummer: 51037-30-0 EINECS: 256-928-3 Merck Indeks: 14,00111 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |