Methyl-2,3:4,6-di-O-benzylidene-ɑ-D-mannopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
M2061-25G M2061-5G
TCIAM2061-25GEA 4850 NOK
TCIAM2061-25G TCIAM2061-5G
Methyl-2,3:4,6-di-O-benzylidene-ɑ-D-mannopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Methyl-2,3:4,6-di-O-benzylidene-alpha-D-mannopyranoside
Formel: C₂₁H₂₂O₆
MW: 370,40 g/mol
MDL nummer: MFCD00192286
CAS-nummer: 4148-71-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -1.0 to +1.0 deg (C=1, CHCl3)