4-(4-Methoxybenzyloxy)-1,3-butanediol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
M2064-1G M2064-5G
TCIAM2064-1GEA 1175 NOK
TCIAM2064-1G TCIAM2064-5G
4-(4-Methoxybenzyloxy)-1,3-butanediol ≥95.0% (by GC)
4-(4-Methoxybenzyloxy)-1,3-butanediol
Formel: C₁₂H₁₈O₄
MW: 226,27 g/mol
CAS-nummer: 1820740-81-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %