4-Methoxyphenyl-2-O-acetyl-3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
M2065-1G M2065-5G
TCIAM2065-1GEA 1550 NOK
TCIAM2065-1G TCIAM2065-5G
4-Methoxyphenyl-2-O-acetyl-3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
4-Methoxyphenyl-2-O-acetyl-3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-beta-D-glucopyranoside
Formel: C₂₅H₂₈O₈
MW: 456,49 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 1477956-18-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -21.0 to -25.0 deg (C=1, CHCl3)