Methyl-2-(bromomethyl)acrylate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-(Bromomethyl)acrylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(bromomethyl)acrylate
M2067-1G M2067-5G
TCIAM2067-1GEA 350 NOK
TCIAM2067-1G TCIAM2067-5G
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate ≥97.0% (by GC)
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate
Formel: C₅H₇BrO₂
MW: 179,01 g/mol
Kokepunkt: 42°C
Flash punkt: 78°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00011697
CAS-nummer: 4224-69-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %