Benzyl butyrate for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16125.0500 8.16125.0100
8.16125.0500EA 1075 NOK
8.16125.0500 8.16125.0100
Benzyl butyrate for syntese, Sigma-Aldrich®
Benzyl butyrate
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Kokepunkt: 240 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,01 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00027133
CAS-nummer: 103-37-7
EINECS: 203-105-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) low
Molar Mass 178.23 g/mol
Boiling Point 235 - 242 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 11.97 hPa (109 °C)
Flash Point 107 °C
Density 1.01 g/cm3