6-Methyl-4-phenylchroman-2-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 6-Methyl-4-Phenylchromanone, 3,4-Dihydro-6-methyl-4-phenylcoumarin, 6-Methyl-4-phenyl-2-chromanone
M2093-25G M2093-5G
TCIAM2093-25GEA 1875 NOK
TCIAM2093-25G TCIAM2093-5G
6-Methyl-4-phenylchroman-2-one ≥98.0% (by GC)
6-Methyl-4-phenylchroman-2-one
Formel: C₁₆H₁₄O₂
MW: 238,2812 g/mol
Kokepunkt: 230°C
MDL nummer: MFCD03695019
CAS-nummer: 40546-94-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 84.0 deg-C