5-Methyl-2-(2-nitroanilino)-3-thiophenecarbonitrile ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Cyano-5-methyl-2-(2-nitroanilino)thiophene, 5-Methyl-2-((2-nitrophenyl)amino)thiophene-3-carbonitrile
M2138-5G M2138-25G
TCIAM2138-5GEA 1500 NOK
TCIAM2138-5G TCIAM2138-25G
5-Methyl-2-(2-nitroanilino)-3-thiophenecarbonitrile ≥97.0% (by GC)
5-Methyl-2-(2-nitroanilino)-3-thiophenecarbonitrile
Formel: C₁₂H₉N₃O₂S
MW: 259,28 g/mol
MDL nummer: MFCD06408054
CAS-nummer: 138564-59-7
EINECS: 421-300-1
FN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b3bccddea12fb54d9f7ea892eb7b6d7f4840e1d&vid=2b3bccddea12fb54d9f7ea892eb7b6d7f4840e1d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 109.0 to 115.0 deg-C