Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate, Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate, 3-(4-Hydroxy-phenyl)-propionic acid-OMe
M2196-25G M2196-5G
TCIAM2196-25GEA 810 NOK
TCIAM2196-25G TCIAM2196-5G
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Kokepunkt: 108°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00071577
CAS-nummer: 5597-50-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C