4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,6-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
M2244-1G M2244-5G
TCIAM2244-1GEA 555 NOK
TCIAM2244-1G TCIAM2244-5G
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01 g/mol
Smeltepunkt: 175°C
MDL nummer: MFCD03452755
CAS-nummer: 361543-99-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%