6-Methyl-4-chromanone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 6-Methylchroman-4-one
M2249-1G M2249-5G
TCIAM2249-1GEA 475 NOK
TCIAM2249-1G TCIAM2249-5G
6-Methyl-4-chromanone ≥98.0% (by GC)
6-Methyl-4-chromanone
Formel: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Kokepunkt: 162°C
MDL nummer: MFCD00024071
CAS-nummer: 39513-75-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C