Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Methyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoate
M2250-5G M2250-25G
TCIAM2250-5GEA 460 NOK
TCIAM2250-5G TCIAM2250-25G
Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Formel: C₈H₇NO₅
MW: 197,15 g/mol
MDL nummer: MFCD00016997
CAS-nummer: 713-52-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83797d53cbf755404cfc4b15c9676ccf0712a3c6&vid=83797d53cbf755404cfc4b15c9676ccf0712a3c6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point gt. 90.0 to 94.0 deg-C