Tacrolimus monohydrate ≥80.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: FK 506, (3S,4R,5S,8R,9E,12S,14S,15R,16S,18R,19R,26aS)-5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,26a-Hexadecahydro-5,19-dihydroxy-3-[(1E)-2-[(1R,3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]-1-methylethenyl]-14,16-dimethoxy-4,10,12,18-tetramethyl-8-(2-propen-1-yl)-15,19-epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclotricosine-1,7,20,21(4H,23H)-tetrone monohydrate
M2258-10MG M2258-50MG
TCIAM2258-10MGEA 1475 NOK
TCIAM2258-10MG TCIAM2258-50MG
Tacrolimus monohydrate ≥80.0% (by HPLC)
Tacrolimus monohydrate
Formel: C₄₄H₇₁NO₁₃
MW: 822,03 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD11045918
CAS-nummer: 109581-93-3
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,09025
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74d3e69800d4177c430bc0a1f4f4c9c061379152&vid=74d3e69800d4177c430bc0a1f4f4c9c061379152&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 80.0 area%
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C