Methyl-5-bromovalerate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl 5-Bromovalerate, 5-Bromovaleric acid methyl ester
M2265-5G M2265-25G
TCIAM2265-5GEA 515 NOK
TCIAM2265-5G TCIAM2265-25G
Methyl-5-bromovalerate ≥97.0% (by GC)
Methyl-5-bromovalerate
Formel: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃
MW: 195,06 g/mol
Kokepunkt: 89°C
Flash punkt: 99°C
MDL nummer: MFCD00000265
CAS-nummer: 5454-83-1
EINECS: 226-709-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13a6e765b9b4864d5b23faded216516b6f31f6a0&vid=13a6e765b9b4864d5b23faded216516b6f31f6a0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %