6-Mercapto-1-hexanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
M2266-5G M2266-25G
TCIAM2266-5GEA 770 NOK
TCIAM2266-5G TCIAM2266-25G
6-Mercapto-1-hexanol ≥98.0% (by GC)
6-Mercapto-1-hexanol
Formel: C₆H₁₄OS
MW: 134,24 g/mol
Kokepunkt: 105°C
MDL nummer: MFCD00068552
CAS-nummer: 1633-78-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e25449096c01152c9ba1e52a3ff4f762fd1ac0d&vid=4e25449096c01152c9ba1e52a3ff4f762fd1ac0d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %