Methyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-Cyclopropyl-3-oxopropionic acid methyll ester, Methyl 3-Cyclopropyl-3-oxopropionate, Methyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
M2277-5G M2277-25G
TCIAM2277-5GEA 310 NOK
TCIAM2277-5G TCIAM2277-25G
Methyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate ≥96.0% (by GC)
Methyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
Formel: C₇H₁₀O₃
MW: 142,1500 g/mol
Kokepunkt: 80°C
Flash punkt: 74°C
MDL nummer: MFCD00274090
CAS-nummer: 32249-35-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=374c5e6ec9a50adc25a5469d1bd0b9c35390fd7d&vid=374c5e6ec9a50adc25a5469d1bd0b9c35390fd7d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %