Methyl trans-6-octadecenoate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
M2310-100MG
M2310-500MG
TCIAM2310-100MGEA
1250
NOK
TCIAM2310-100MG
TCIAM2310-500MG
Methyl trans-6-octadecenoate ≥97.0% (by GC)
Methyl trans-6-octadecenoate
Formel:
C₁₉H₃₆O₂ MW: 296,50 g/mol Kokepunkt: 165°C Smeltepunkt: 19°C Lagringstemperatur: Fryseskap |
MDL nummer:
MFCD00069607 CAS-nummer: 14620-36-1 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |