(3-Methoxyphenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Methoxybenzyl cyanide, 2-(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
M2331-5G M2331-25G
TCIAM2331-5GEA 270 NOK
TCIAM2331-5G TCIAM2331-25G
(3-Methoxyphenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Kokepunkt: 131°C
Flash punkt: 98°C
MDL nummer: MFCD00001910
CAS-nummer: 19924-43-7
EINECS: 243-428-5
FN: 3276
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %