EMCA (6-Maleimidohexanoic acid) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: EMCA
M2338-1G M2338-5G
TCIAM2338-1GEA 690 NOK
TCIAM2338-1G TCIAM2338-5G
EMCA (6-Maleimidohexanoic acid) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
EMCA (6-Maleimidohexanoic acid)
Formel: C₁₀H₁₃NO₄
MW: 211,22 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00043140
CAS-nummer: 55750-53-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0257d321f8e828b60667699f04b3e3dde604fe5&vid=c0257d321f8e828b60667699f04b3e3dde604fe5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 91.0 deg-C