6-Methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Methylpyridazin-3(2H)-one
M2344-1G M2344-5G
TCIAM2344-1GEA 220 NOK
TCIAM2344-1G TCIAM2344-5G
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (by GC)
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Formel: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
MDL nummer: MFCD00039720
CAS-nummer: 13327-27-0
EINECS: 236-367-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfd5e15c5db6ee59f86649126236a658ad7a1fc5&vid=bfd5e15c5db6ee59f86649126236a658ad7a1fc5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C