3-Formyl-6-methoxypyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Methoxypyridine-3-carbaldehyde, 6-Methoxynicotinaldehyde, 6-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-Methoxypyridine-5-carboxaldehyde, 6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
M2347-1G M2347-5G
TCIAM2347-1GEA 515 NOK
TCIAM2347-1G TCIAM2347-5G
3-Formyl-6-methoxypyridine ≥98.0% (by GC)
3-Formyl-6-methoxypyridine
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
MDL nummer: MFCD02683446
CAS-nummer: 65873-72-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44163cc36558aea85f2135e5a480365b24d385af&vid=44163cc36558aea85f2135e5a480365b24d385af&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C