3-Nitro-4-picoline ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Methyl-3-nitropyridine
M2353-1G M2353-5G
TCIAM2353-1GEA 475 NOK
TCIAM2353-1G TCIAM2353-5G
3-Nitro-4-picoline ≥97.0% (by GC)
3-Nitro-4-picoline
Formel: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Kokepunkt: 110°C
MDL nummer: MFCD00051829
CAS-nummer: 5832-44-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=895cfed8a0ef55a2bf5f588a5d316fd59fa1043d&vid=895cfed8a0ef55a2bf5f588a5d316fd59fa1043d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %