3-Methyl-6-nitro-1H-indazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
M2358-5G
M2358-25G
TCIAM2358-5GEA
245
NOK
TCIAM2358-5G
TCIAM2358-25G
3-Methyl-6-nitro-1H-indazole ≥98.0% (by GC)
3-Methyl-6-nitro-1H-indazole
Formel:
C₈H₇N₃O₂ MW: 177,1600 g/mol |
MDL nummer:
MFCD07082704 CAS-nummer: 6494-19-5 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 184.0 to 188.0 deg-C |