3-[[2-(Methacryloyloxy)ethyl]dimethylammonio]propionate ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-((2-(Methacryloyloxy)ethyl)dimethylammonio)propanoate
M2359-1G M2359-5G
TCIAM2359-1GEA 1100 NOK
TCIAM2359-1G TCIAM2359-5G
3-[[2-(Methacryloyloxy)ethyl]dimethylammonio]propionate ≥98.0% (by HPLC)
3-[[2-(Methacryloyloxy)ethyl]dimethylammonio]propionate
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,28 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28386109
CAS-nummer: 24249-95-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6319925e751c572ed6aba66f3e8fd7f5818711c&vid=b6319925e751c572ed6aba66f3e8fd7f5818711c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %