1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
M2372-1G M2372-5G
TCIAM2372-1GEA 260 NOK
TCIAM2372-1G TCIAM2372-5G
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
Formel: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Kokepunkt: 81°C
MDL nummer: MFCD00460465
CAS-nummer: 25016-11-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7e379a5532c925e64a65c6e5345a5a018f28fa9&vid=c7e379a5532c925e64a65c6e5345a5a018f28fa9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 31.0 to 35.0 deg-C