Methyl-3-methyl-2-furoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Methyl 3-methylfuran-2-carboxylate
M2377-1G M2377-5G
TCIAM2377-1GEA 270 NOK
TCIAM2377-1G TCIAM2377-5G
Methyl-3-methyl-2-furoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3-methyl-2-furoate
Formel: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Kokepunkt: 74°C
MDL nummer: MFCD00014110
CAS-nummer: 6141-57-7
EINECS: 228-131-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d723871997b53773f008982062d3f204c35fc9b&vid=5d723871997b53773f008982062d3f204c35fc9b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C