Methyl-2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Methyl 2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate
M2422-1G M2422-5G
TCIAM2422-1GEA 435 NOK
TCIAM2422-1G TCIAM2422-5G
Methyl-2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate
Formel: C₉H₈BrNO₄
MW: 274,07 g/mol
MDL nummer: MFCD04114315
CAS-nummer: 98475-07-1
FN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=732bfa8c424a3e7cc7070f7054ced10f4434ea7d&vid=732bfa8c424a3e7cc7070f7054ced10f4434ea7d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C