2-(Methylthio)benzo[d]oxazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-(Methylthio)benzoxazole
M2454-1G M2454-5G
TCIAM2454-1GEA 515 NOK
TCIAM2454-1G TCIAM2454-5G
2-(Methylthio)benzo[d]oxazole ≥98.0% (by GC)
2-(Methylthio)benzo[d]oxazole
Formel: C₈H₇NOS
MW: 165,2100 g/mol
Kokepunkt: 122°C
MDL nummer: MFCD00160027
CAS-nummer: 13673-62-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=317b7866d9326b1b27c96654999f6937fcf51a2d&vid=317b7866d9326b1b27c96654999f6937fcf51a2d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %